Beskrivning
- Högskärningsresistent helbelagd latexhandske
- Skärtålig: Nivå E / A5
- 13 g liner med HPPE på insidan ger skydd mot snittet
- Fullt inkapslat stål och nylon på utsidan stärker skyddet mot gratar och vassa kanter
- Dubbeldoppad latex (slät latex med fullt beläggning/skumlatexhandflata) ger utmärkt vattenskydd och högt grepp i våta förhållanden
- Kontaktvärmeskydd upp till 100 °C under en kort period (15 sec. max.)
- Sömlös stickning förhindrar irritation
- Elastisk handled ger en säker passform
- RCS (Recycled Claim Standard) certifierad
- 1 par = 1 återvunnen 500 ml PET flaska
- 29 g reduceratCO-2 jämfört med jungfruligt polyesteralternativ
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 3X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Konstruktion | Sömlös stickad stickning |
| Beläggningsmaterial | Latex |
| Färg | Grön, Svart |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå E |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Skärsäkra handskar |
| Storlek | X-large |
| Visa mer |