missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trehalose 6-Phosphate Dipotassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trehalose 6-Phosphate Dipotassium Salt |
| CAS | 136632-28-5 |
| Molekylformel | C12 H21 K2 O14 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranosyl α-D-Glucopyranoside 6-(Dihydrogen Phosphate) Potassium Salt, T6P, Trehalose 6-Phosphate Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23O14P.2K/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9?,10-,11+,12+;;/m1../s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O[K])O[K])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | [potassiooxy-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(2S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]phosphoryl]oxypotassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.46 |
| Formel vikt | 497.9943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?