Läs mer
Trelagliptin Succinate, Mikromol™
Produktkod. 30051279
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051279 250 mg
1 options
Produktkod. 30051279 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3701.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trelagliptin Succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trelagliptin Succinate
CAS 1029877-94-8
Analyt- eller komponentnamn Trelagliptin Succinate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18H20FN5O2.C4H6O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Butanedioic acid, compd. with 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-4-fluorobenzonitrile (1:1), SYR 111472 succinate, SYR 472, Trelagliptin succinate
InChI formel InChI=1S/C18H20FN5O2.C4H6O4/c1-22-17(25)8-16(23-6-2-3-15(21)11-23)24(18(22)26)10-13-7-14(19)5-4-12(13)9-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-8,15H,2-3,6,10-11,21H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t15-;/m1./s1
LEDER CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3cc(F)ccc3C#N)C1=O.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidyl]-3-methyl-2,4-dioxo-pyrimidin-1-yl]methyl]-4-fluoro-benzonitrile;succinic acid
Molekylvikt (g/mol) 475.47
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 475.1867 g/mol