Läs mer
Novus Biologicals™ TREM2 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TREM2.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 54.69 pg/mL |
| Analyskänslighet | 54.69-3500 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TREM2. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | Trem2a, Trem2b, Trem2c, TREM-2triggering receptor expressed on myeloid cells 2a, Triggering receptor expressed on monocytes 2, triggering receptor expressed on myeloid cells 2 |
| Gen-ID (Entrez) | 54209 |
| Visa mer |