missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TREML4/TLT-4 Antibody (817914), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB5500D
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TREML4/TLT-4 Monoclonal antibody specifically detects TREML4/TLT-4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| TREML4/TLT-4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 285852 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 817914 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| TLT4 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TREML4/TLT-4, Gly25-Pro195, Accession # Q3LRV9 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering