Läs mer
Trenbolon, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Produktkod. 30461252
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461252 1 ml
1 options
Produktkod. 30461252 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTBL15291LA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Trenbolon, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trenbolone
CAS 10161-33-8
Analyt- eller komponentnamn Trenbolone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H22 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym (17 beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17 beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]12 C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3 [C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC-namn (8 S,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-13-metyl-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 270,162 g/mol