Läs mer
Trenbolonacetat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317776
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317776 1 ml
1 options
Produktkod. 30317776 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17607710AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnamn Trenbolone Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H24 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC-namn [(8S,13S,14S,17S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-17-yl] acetat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 312,1725 g/mol