Läs mer
Trenbolonacetat, 1 mg/ml i isopropanol, Lipomed
Produktkod. 30457935
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457935 1 ml
1 options
Produktkod. 30457935 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTBL15281LI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Trenbolonacetat, 1 mg/ml i isopropanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnamn Trenbolone Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H24 O3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
IUPAC-namn [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] acetat
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 312,1725 g/mol