Läs mer
Trenbolonacetat, Lipomed
Produktkod. 30458462
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30458462 50 mg
1 options
Produktkod. 30458462 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTBL152850
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Trenbolonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnamn Trenbolone Acetate
Frakt skick Ice Pk. (-20 °C)
Molekylformel C20 H24 O3
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
IUPAC-namn [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] acetat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 312,1725 g/mol