Läs mer
Trenbolonacetat, Lipomed
Beskrivning
Trenbolonacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trenbolone Acetate |
| CAS | 10161-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trenbolone Acetate |
| Frakt skick | Ice Pk. (-20 °C) |
| Molekylformel | C20 H24 O3 |
| Synonym | Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C |
| IUPAC-namn | [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] acetat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |