Läs mer
Trenbolonacetat, Lipomed
Produktkod. 30460494
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30460494 100 mg
1 options
Produktkod. 30460494 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTBL1528100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Trenbolonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnamn Trenbolone Acetate
Frakt skick Ice Pk. (-20 °C)
Molekylformel C20 H24 O3
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
IUPAC-namn [(8 S,13 S,14 S,17 S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] acetat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 312,1725 g/mol