Läs mer
Trenbolonacetat, LoGiCal
Produktkod. 30459298
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459298 10 mg
1 options
Produktkod. 30459298 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1459.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Analyt- eller komponentnamn Trenbolone Acetate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C20 H24 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
IUPAC-namn [(8S,13S,14S,17S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-17-yl] acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 312,1725 g/mol