Läs mer
Trenbolonacetat, Mikromol™
Beskrivning
Trenbolonacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trenbolone Acetate |
| CAS | 10161-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trenbolone Acetate |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C20 H24 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8S,13S,14S,17S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-17-yl] acetat |
| Visa mer |