Läs mer
Trenbolone cyclohexylmethylcarbonate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324640
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324640 1 ml
1 options
Produktkod. 30324640 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17607720AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
CAS 23454-33-3
Analyt- eller komponentnamn Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
Frakt skick +20°C
Molekylformel C26 H34 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-[[(cyclohexylmethoxy)carbonyl]oxy]-, (17β)-, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, cyclohexylmethyl carbonate (8CI), Carbonic acid, cyclohexylmethyl ester, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Cyclohexanemethanol, hydrogen carbonate, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Parabolan, RU 2580, Trenbolone cyclohexylmethyl carbonate, Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate
InChI formel InChI=1S/C26H34O4/c1-26-14-13-21-20-10-8-19(27)15-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)30-25(28)29-16-17-5-3-2-4-6-17/h13-15,17,22-24H,2-12,16H2,1H3/t22-,23+,24+,26+/m1/s1
LEDER C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)OCC5CCCCC5
IUPAC-namn cyclohexylmethyl [(8S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] carbonate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 410.55
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 410.554 g/mol