Läs mer
Trenbolon-Enantat, Mikromol™
Beskrivning
Trenbolon-enantatet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trenbolone enanthate |
| CAS | 1629618-98-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trenbolone enanthate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C25 H34 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]-estra-4,9,11-trien-3-one, Trenbolone Enanthate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8S,13S,14S,17S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-17-yl] heptanoat |
| Visa mer |