Läs mer
Trenbolon Enanthate-d13, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trenbolone Enanthate-d13 |
| Molekylformel | C25 D13 H21 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h14-16,21-23H,3-13H2,1-2H3/t21-,22+,23+,25+/m1/s1/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8S,13S,14S,17S)-13-metyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] 2,2,3,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,7,7,7-tridecadeuterioheptanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.616 |
| Formel vikt | 395.332 |