Läs mer
Invitrogen™ Trenbolone Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA175009
Produktkod. 11514270
  • 7860.00 SEK / 1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Working Concentration: 0.25 μg/mL. Sensitivity: 10 ng/mL Alpha trenbolone produces 93% inhibition in a competitive ELISA employing 17αTrenbolone polyclonal antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Trenbolone
Polyclonal
Unconjugated
17-beta-Trenbolone; 17beta-Trenbolone; C18H22O2; Trenbolonum; Trienbolone
17a-Trenbolone(3)-BTG.
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA
9.59 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Sheep
Purified
RUO
Chemical