Läs mer
Trenbolon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trenbolone |
| CAS | 10161-33-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H22 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (17beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-metyl-2,6,7,8,14,15,16,17-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.37 |
| Visa mer |