Learn More
uvex Trend Svart/Blå PU 69358 Stövel - Bredd 11
Product Code. 17213741 Shop All Uvex Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
missing translation for 'unitSize'
1 par
Product Code. 17213741
missing translation for 'mfr': uvex 6935851
Only null left
Add to basket
Add to basket
Uvex 2 Trendskyddsskor för medelriskapplikationer (S1-S3); hälkappan ger ökad stabilitet utan att begränsa rörelserna
Uvex 2 Trend Boot 69358 S2 SRC
  • Sportig S2 säkerhetsstövel med bred passform
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • Smidigt löpande, smuts- och värmebeständigt snörningssystem
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
  • Pålitligt skydd för bärare
  • Tåhätta av stål och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
  • Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Reflexdetaljer för ökad synlighet
  • Uvex Climazone teknologifoder, ovandel och uttagbar bekväm klimatinnersula
    • Fukttransportsystem hjälper till att hålla fottemperaturen
  • Mjuk stoppningskrage och dammtunga
  • Uttagbar och antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Artikelnr 69358
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Svart, Blått
Material Läder
Storlek 51
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Stål
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S2
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko