Läs mer
uvex Trend Svart/Blå PU/PU 69342 Låg Sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Uvex 2 Trend Sko 69342 S3 SRC
- Sportig S3 skyddssko med bred passform
- Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
- Smidigt löpande, smuts- och värmebeständigt snörningssystem
- Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
- Pålitligt skydd för bärare
- Penetrationssäker mellansula i stål, ståltåhätta och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
- Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
- Reflexdetaljer för ökad synlighet
- Skumskydd av polyuretan hjälper till att öka produktens livslängd på ovandelen
- Uvex Climazone teknologifoder, ovandel och uttagbar bekväm klimatinnersula
- Fukttransportsystem hjälper till att hålla fottemperaturen
- Mjuk stoppningskrage och dammtunga
- Uttagbar och antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
- Artikelnr 69342
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Storlekar: 38 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Blått |
| Material | Läder |
| Storlek | 44 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU) |
| Tåmaterial | Stål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 2 |
| Visa mer |