Läs mer
uvex Trend Svart/Blå PU/PU 69362 Sandal - Bredd 11
Produktkod. 17293771 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17293771 44 -
17233771 38 -
17243771 39 -
17253771 40 -
17263771 41 1 par
17273771 42 -
17283771 43 -
17203781 45 -
17213781 46 -
17223781 47 1 par
17233781 48 1 par
17243781 49 -
17253781 50 -
17263781 51 -
17273781 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17293771 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6936244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 SEK
    1070.84 SEK / 1 par
    Save 64.16 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Uvex 2 Trendskyddsskor för medelriskapplikationer (S1-S3); hälkappan ger ökad stabilitet utan att begränsa rörelserna
Uvex 2 Trend Sandal 69362 S1 P SRC
  • Sportig S1 P säkerhetssandal med bred passform
  • Andningsbar mikrovelour
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • Dubbla, individuellt justerbara krok- och ögleremmar mot dragkraft
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
  • Pålitligt skydd för bärare
  • Penetrationssäker mellansula i stål, ståltåhätta och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
  • Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Reflexdetaljer för ökad synlighet
  • Uvex Climazone teknologifoder, ovandel och uttagbar bekväm klimatinnersula
    • Fukttransportsystem hjälper till att hålla fottemperaturen
  • Mjuk stoppningskrage och dammtunga
  • Uttagbar och antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Artikelnr 69362
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Svart, Blått
Material Mikrovelour
Storlek 44
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Stål
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko