Läs mer
uvex Trend Svart/Blå PU/PU 69362 Sandal - Bredd 11
Produktkod. 17233781 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17233781
Brand: uvex 6936248
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 2 Trendskyddsskor för medelriskapplikationer (S1-S3); hälkappan ger ökad stabilitet utan att begränsa rörelserna
Uvex 2 Trend Sandal 69362 S1 P SRC
  • Sportig S1 P säkerhetssandal med bred passform
  • Andningsbar mikrovelour
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • Dubbla, individuellt justerbara krok- och ögleremmar mot dragkraft
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
  • Pålitligt skydd för bärare
  • Penetrationssäker mellansula i stål, ståltåhätta och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
  • Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Reflexdetaljer för ökad synlighet
  • Uvex Climazone teknologifoder, ovandel och uttagbar bekväm klimatinnersula
    • Fukttransportsystem hjälper till att hålla fottemperaturen
  • Mjuk stoppningskrage och dammtunga
  • Uttagbar och antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Artikelnr 69362
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Blått
Material Mikrovelour
Storlek 48
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Stål
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko