Läs mer
uvex Trend Svart/Grå PU/PU 69498 Låg Sko - Bredd 11
Produktkod. 17294091 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17294091 49 -
17284081 38 -
17294081 39 -
17204091 40 -
17214091 41 -
17224091 42 1 par
17234091 43 -
17244091 44 -
17254091 45 -
17264091 46 -
17274091 47 -
17284091 48 -
17204101 50 -
17214101 51 -
17224101 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17294091 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6949849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 SEK
    1072.25 SEK / 1 par
    Save 62.75 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Uvex 2 Trendskyddsskor för medelriskapplikationer (S1-S3); hälkappan ger ökad stabilitet utan att begränsa rörelserna
Uvex 2 Trend Sko 69498 S2 SRC
  • Sportig S2 skyddssko med bred passform
  • Andningsbar, vattenavvisande mikrovelour
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
  • Pålitligt skydd för bärare
  • Tåhätta av stål och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
  • Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Reflexdetaljer för ökad synlighet
  • Uvex Climazone teknologifoder, ovandel och uttagbar bekväm innersula
    • Fukttransportsystem hjälper till att hålla fottemperaturen
  • Mjuk stoppning på krage och dammtunga
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Artikelnr 69498
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Grå
Material Mikrovelour
Storlek 49
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Stål
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S2
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko