Läs mer
uvex Trend Svart/Grå/Röd PU/PU 69098 Låg Sko - Bredd 11
Produktkod. 17263351 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Produktkod. 17263351
Brand: uvex 6909849
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uvex 2 Trendskyddsskor för medelriskapplikationer (S1-S3); hälkappan ger ökad stabilitet utan att begränsa rörelserna
Uvex 2 Trendsko 69098 S2 SRC
  • Sportig, S2 skyddssko med bred passform
  • Andningsbar, vattenavvisande perforerad mikrovelour
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
  • Pålitligt skydd för bärare
  • Tåhätta av stål och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
  • Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Reflexdetaljer för ökad synlighet
  • Uvex Climazone teknologifoder, övre och uttagbar bekväm klimatinnersula med fukttransportsystem
    • Hjälper till att hålla fottemperaturen för optimal bärarkomfort
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Artikelnr 69098
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Grå, Rött
Material Mikrovelour
Storlek 49
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Stål
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S2
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko