Läs mer
uvex Trend BOA™ Svart/Blå PU/PU 69382 Låg sko - Bredd 11
Produktkod. 17223911 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17223911 42 -
17283901 38 -
17293901 39 -
17203911 40 -
17213911 41 -
17233911 43 -
17243911 44 1 par
17253911 45 -
17263911 46 -
17273911 47 -
17283911 48 -
17293911 49 -
17203921 50 -
17213921 51 -
17223921 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17223911 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6938242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 SEK
    1250.65 SEK / 1 par
    Save 74.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Uvex 2 Trendskyddsskor för medelriskapplikationer (S1-S3); hälkappan ger ökad stabilitet utan att begränsa rörelserna
Uvex 2 Trend Perforerad Sko med BOA™ Passa System 69382 S1 P SRC
  • Sportig S1 P perforerad skyddssko med bred passform
  • Andningsbar, perforerad mikrovelour
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • BOA™ Fit System Dial för anpassad komfort som är konsekvent hela dagen
  • Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
  • Pålitligt skydd för bärare
  • Tåhätta av stål och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
  • Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Reflexdetaljer för ökad synlighet
  • Uvex Climazone teknologifoder, ovandel och uttagbar bekväm klimatinnersula
    • Fukttransportsystem hjälper till att hålla fottemperaturen
  • Mjuk stoppningskrage och dammtunga
  • Uttagbar och antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Artikelnr 69382
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Storlekar: 38 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Blått
Material Mikrovelour
Storlek 42
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Stål
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko