Läs mer
uvex Trend BOA™ Svart/Grå/Röd PU/PU 69082 Låg sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Uvex 2 Trend Perforerad Sko med BOA™ Passa System 6908.2 S1 P SRC
- Sportig, S1 P perforerad skyddssko med bred passform
- Andas perforerad mikrovelour
- Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
- Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
- BOA™ Fit System Dial för anpassad komfort som är konsekvent hela dagen
- Uppfyller ESD-specifikationen med volymmotstånd under 35 megaohm
- Pålitligt skydd för bärare
- Tåhätta av stål och stabiliserande Uvex anti-vrid hälkappa för att förhindra vridning av ankeln
- Ergonomiskt utformad yttersula tillverkad av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
- Reflexdetaljer för ökad synlighet
- Uvex Climazone teknologifoder, övre och uttagbar bekväm klimatinnersula med fukttransportsystem
- Hjälper till att hålla fottemperaturen för optimal bärarkomfort
- Mjuk stoppning på krage och plös
- Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
- Artikelnr 6908.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Storlekar: 38 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Grå, Rött |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 41 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU) |
| Tåmaterial | Stål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 2 |
| Visa mer |