missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trendione, TRC

Produktkod. 30452742
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452742 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7191855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Estra-4,9,11-triene-3,17-dione
CAS 4642-95-9
Molekylformel C18H20O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, 10758-25A, RU 2065, Trendione
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-16H,2-7H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
LEDER O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3C=C[C@@]21C)=O
IUPAC-namn estra-4,9,11-triene-3,17-dione
Molekylvikt (g/mol) 268.4
Formel vikt 268.1463
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.