Läs mer
Trendione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estra-4,9,11-triene-3,17-dione |
| CAS | 4642-95-9 |
| Molekylformel | C18H20O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Estra-4,9,11-triene-3,17-dione, 10758-25A, RU 2065, Trendione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-16H,2-7H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3C=C[C@@]21C)=O |
| IUPAC-namn | estra-4,9,11-triene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.4 |
| Formel vikt | 268.1463 |