Läs mer
Emma Safety Footwear Trento skyddssko med sula
Storlek:
41
42
43
44
45
46
Beskrivning
- Ovandel i fullnarv vattenavvisande läder
- Hydro-Tec™ Sanerat silver och Wellness-läderfoder
- Antibakteriell med inläggssula i läder översta lager
- Yttersula i nitrilgummi
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Liner material | Hydro-Tec Sanerat silver och Wellness-läder |
| Material | Läder |
| Storlek | 43 |
| Enda funktioner | Antibakteriell med läder översta lager, Värmebeständig yttersula |
| Sulmaterial | Nitrilgummi |
| Tåmaterial | Stål |
| Vattentät | Ja |
| Produkttyp | Skyddssko med sula |