Läs mer
Treosulfan, MedChemExpress
Beskrivning
Treosulfan (NSC 39069) is a bifunctional alkylating agent with activity in ovarian cancer and other solid tumor types.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Treosulfan |
| CAS | 299-75-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H14O8S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NSC 39069 Treosulphan |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.32 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (179.66 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]([C@@H](O)COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.3 |
| Visa mer |