Läs mer
Treosulfan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Treosulfan |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 278.013 |