Learn More
Treosulfan, TRC
Artikelnummer. 30012314
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
30012314 2.5 mg 2.5mg
30003905 5 mg -
30010472 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2209052.5MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299-75-2
Molekylformel C6H14O8S2
Molekylvikt (g/mol) 278.3
Synonym (2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol 1,4-Dimethanesulfonate, [S-(R*,R*)]-1,2,3,4-Butanetetrol 1,4-Dimethanesulfonate, (2S,3S)-Threitol 1,4-Dimethanesulfonate, L-Threitol 1,4-Bis(methanesulfonate), NSC 39069, Ovastat, Threosulphan, Trecondi, Treosulphan, Tresulfan, (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutane-1,4-diyl Dimethanesulfonate
IUPAC-namn [(2S,3S)-2,3-dihydroxy-4-methylsulfonyloxybutyl] methanesulfonate
LEDER CS(=O)(=O)OC[C@H](O)[C@@H](O)COS(=O)(=O)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Treosulfan
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Formel vikt 278.013
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.