missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Treprostinil Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Treprostinil Ethyl Ester |
| CAS | 1355990-07-6 |
| Molekylformel | C25 H38 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Treprostinil Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O5/c1-3-5-6-9-19(26)11-12-20-21-13-17-8-7-10-24(30-16-25(28)29-4-2)22(17)14-18(21)15-23(20)27/h7-8,10,18-21,23,26-27H,3-6,9,11-16H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@H](O)CC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2Cc3c(C[C@H]12)cccc3OCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-2,3,3a,4,9,9a-hexahydro-1H-cyclopenta[g]naphthalen-5-yl]oxy]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.566 |
| Formel vikt | 418.272 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?