Läs mer
Treprostinil, MedChemExpress
Produktkod. 16473018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
2mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16473018 10 mg -
16455757 5 mg -
16450016 2 mg 2mg
16422586 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Treprostinil (UT-15) is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Treprostinil (UT-15) is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Treprostinil
CAS 81846-19-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H34O5
Kvantitet 10 mg
Synonym UT-15
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (320.09 mM)
LEDER OC(COC1=CC=CC2=C1C[C@](C[C@@H](O)[C@@H]3CC[C@@H](O)CCCCC)([H])[C@]3([H])C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 390.51
Formel vikt 390.51
Procent renhet 98.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation