Läs mer
Treprostinil sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16499607
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499607 5 mg -
16463526 25 mg 25mg
16451619 1 mg -
16437068 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499607 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16504
MedChemExpress Treprostinil (UT-15) sodium is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Treprostinil (UT-15) sodium is a potent DP1 and EP2 agonist with EC50 values of 0.6±0.1 and 6.2±1.2 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Treprostinil sodium
CAS 289480-64-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H33NaO5
Kvantitet 5 mg
Synonym UT-15 sodium
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (63.03 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (40.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])COC1=C2C[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@H](CC[C@@H](O)CCCCC)[C@@]3([H])CC2=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 412.49
Formel vikt 412.49
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation