Läs mer
Tocris Bioscience™ Treprostinil
Beskrivning
Treprostinil is a potent prostacyclin (PGI2) analog (EC50 values are 0.6, 1.9 and 6.2 nM at DP1, IP and EP2 receptors respectively). Causes vasodilation of human pulmonary arteries and inhibits NFκB nuclear translocation in human alveolar macrophages in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2,3,3a,4,9,9a-Hexahydro-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-1H-benz[f]inden-5-yl]oxy]acetic acid |
| CAS | 81846-19-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Prostanoid Receptor Agonists |
| Molekylformel | C23H34O5 |
| Formel vikt | 390.51 |
| Renhet | >98% |