Läs mer
Tretinoin, LoGiCal
Produktkod. 30460734
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460734 10 mg
1 options
Produktkod. 30460734 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1110.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tretinoin
CAS 302-79-4
Analyt- eller komponentnamn Tretinoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H28 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tretinoin, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, Retinoic acid, Isotretinoin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
Lösningstyp Snyggt
LEDER C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenosyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 300.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 300,2089 g/mol