Läs mer
Tretinoin, Mikromol™
Produktkod. 18091860
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18091860 250 mg
1 options
Produktkod. 18091860 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1110.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tretinoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tretinoin
CAS 302-79-4
Analyt- eller komponentnamn Tretinoin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H28 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tretinoin, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, Retinoic acid, Isotretinoin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
LEDER C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenosyra
Molekylvikt (g/mol) 300.44
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 300,2089 g/mol