Läs mer
Emma Safety Footwear Treviso skyddsskor
Produktkod. 15938151
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15938151
Brand: Emma Safety Footwear MM10509242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den fotnära passformen ger bäraren en naturligt lätt och luftig fotkänsla. Vattentålig ovandel och en vävd innersula gör skorna praktiskt taget penetrationssäkra. Yttersulan i 100 % nitrilgummi stöter bort vätskor, skadliga eller på annat sätt, och ger extra grepp på nästan alla ytor.
  • O3-Arbetssko utan ståltåhätta med sulplatta
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • Värmebeständig yttersula av nitrilgummi
  • Metallfri
  • Kromfritt foder
  • ESD-certifierad
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20347:2012
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Treviso
Liner material Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness läder
Material Läder
Storlek 42