Läs mer
Emma Safety Footwear Treviso skyddsskor
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- O3-Arbetssko utan ståltåhätta med sulplatta
- Fullnarvsläderkonstruktion
- Värmebeständig yttersula av nitrilgummi
- Metallfri
- Kromfritt foder
- ESD-certifierad
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20347:2012 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Treviso |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness läder |
| Material | Läder |
| Storlek | 47 |