Läs mer
Emma Safety Footwear Treviso skyddsskor
Produktkod. 15998151
Change view
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15998151 48 1 par
15908151 39 1 par
15918151 40 1 par
15928151 41 1 par
15938151 42 1 par
15948151 43 1 par
15958151 44 1 par
15968151 45 1 par
15978151 46 1 par
15988151 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15998151 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM10509248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2007.26 SEK
    1186.50 SEK / 1 par
    Save 820.76 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Den fotnära passformen ger bäraren en naturligt lätt och luftig fotkänsla. Vattentålig ovandel och en vävd innersula gör skorna praktiskt taget penetrationssäkra. Yttersulan i 100 % nitrilgummi stöter bort vätskor, skadliga eller på annat sätt, och ger extra grepp på nästan alla ytor.
  • O3-Arbetssko utan ståltåhätta med sulplatta
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • Värmebeständig yttersula av nitrilgummi
  • Metallfri
  • Kromfritt foder
  • ESD-certifierad
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20347:2012
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Treviso
Liner material Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness läder
Material Läder
Storlek 48