Läs mer
Invitrogen™ Trevogrumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
5490.00 SEK - 13860.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Trevogrumab |
|---|---|
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Användningsområden | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30282641
![]() |
Invitrogen™
MA558723 |
100 μg |
5490.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30284729
|
Invitrogen™
MA558724 |
1 mg |
13860.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Trevogrumab is under investigation in clinical trial NCT02943239 (Study of Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of REGN2477 Alone and in Combination With REGN1033 in Healthy Postmenopausal Women and Healthy Adult Men).Specifikationer
| Trevogrumab | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG4SP | |
| Human | |
| REGN1033; SAR-391786; REGN-1033 | |
| Antibody |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Primary | |
| Protein A |