missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TRF-1 Antibody (57-6), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-68281B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TRF-1 Monoclonal specifically detects TRF-1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA.
Specifikationer
| TRF-1 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| P54274 | |
| TERF1 | |
| Recombinant human TRF1 [UniProt# P54274] | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Monkey | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| 57-6 | |
| Western Blot 0.5 μg/mL, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000 | |
| NIMA-interacting protein 2, PIN2hTRF1-AS, Telomeric protein Pin2/TRF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, telomeric repeat binding factor 1, telomeric repeat binding protein 1, telomeric repeat-binding factor 1, TERF1, TRBF1, TRF1FLJ41416, TRFt-TRF1, TTAGGG repeat-binding factor 1 | |
| Mouse | |
| 60 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 7013 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering