Läs mer
TRi-1, MedChemExpress
Beskrivning
TRi-1 is a potent, specific and irreversible inhibitor of cytosolic thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), with an IC50 of 12 nM. TRi-1 has little mitochondrial toxicity for anticancer therapy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TRi-1 |
| CAS | 246020-68-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H9ClN2O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (190.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=[N+](C1=CC=C(OC)N=C1S(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.73 |
| Formel vikt | 328.73 |
| Visa mer |