missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

tri-2,4-xylyl Phosphate, TRC

Produktkod. 30009564
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009564 500 mg
30005516 1 g
18062910 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT891900500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3862-12-2
Molekylformel C24H27O4P
Molekylvikt (g/mol) 410.45
Synonym Dimethyl-phenol Phosphate, Xylenol Phosphate, Xylyl Phosphate, Antiblaze 524, Antiblaze TXP, Coalite NTP, Durad 220X, Durad TXP, Fyrquel L, Phosflex 179, Phosphoric Acid Trixylyl Ester, TXP, Trixylenyl Phosphate, tris(2,4-dimethylphenyl) phosphate, Tri(2,4-xylenyl) phosphate
IUPAC-namn tris(2,4-dimethylphenyl) phosphate
LEDER O=P(OC1=CC=C(C=C1C)C)(OC2=CC=C(C=C2C)C)OC3=CC=C(C=C3C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trixylyl Phosphate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H27O4P/c1-16-7-10-22(19(4)13-16)26-29(25,27-23-11-8-17(2)14-20(23)5)28-24-12-9-18(3)15-21(24)6/h7-15H,1-6H3
Formel vikt 410.16
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.