Läs mer
Tri(2-furyl)phosphine, 97%
Produktkod. 11338046
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338046 250 mg 250mg
11318046 1 g 1g
11328046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13329.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5518-52-5 | C12H9O3P | 232.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5518-52-5
Molekylformel C12H9O3P
Molekylvikt (g/mol) 232.18
MDL-nummer MFCD00151857
InChI-nyckel DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphine, tri-2-furyl phosphine, tris furan-2-yl phosphane, tri-2-furylphosphine, tris 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphane, trifurylphosphine, tri fur-2-yl phosphane, tris 2-furanyl phosphine
PubChem CID 521585
IUPAC-namn tris(furan-2-yl)fosfan
LEDER O1C=CC=C1P(C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri(2-furyl)phosphine
Smältpunkt 59°C to 64°C
Kokpunkt 136°C (4 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1577564
Formel vikt 232.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.