Läs mer
Tri-(2-furyl)fosfin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10157993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157993 1 g Glasflaska 1g
10582081 250 mg Glass bottle 250mg
13408508 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10157993 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294800010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5518-52-5 | C12H9O3P | 232.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5518-52-5
Molekylformel C12H9O3P
Molekylvikt (g/mol) 232.18
MDL-nummer MFCD00151857
InChI-nyckel DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphine, tri-2-furyl phosphine, tris furan-2-yl phosphane, tri-2-furylphosphine, tris 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphane, trifurylphosphine, tri fur-2-yl phosphane, tris 2-furanyl phosphine
PubChem CID 521585
IUPAC-namn tris(furan-2-yl)fosfan
LEDER O1C=CC=C1P(C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-(2-furyl)phosphine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 61.0°C to 64.0°C
Kokpunkt 136.0°C (4.0 mmHg)
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.