Läs mer
Tri(2-furyl)phosphine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri(2-furyl)phosphine |
| CAS | 5518-52-5 |
| Molekylformel | C12H9O3P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tri-2-furanylphosphine, Tri-2-furylphosphine, Tris(2-furanyl)phosphine, Tris(2-furyl)phosphine, Tris(o-furyl)phosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9O3P/c1-4-10(13-7-1)16(11-5-2-8-14-11)12-6-3-9-15-12/h1-9H |
| LEDER | o1cccc1P(c2occc2)c3occc3 |
| IUPAC-namn | tris(furan-2-yl)phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.17 |
| Formel vikt | 232.0289 |