Läs mer
tri(2-methylphenyl)phosphine, Thermo Scientific™
Produktkod. 10422203
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10422203 10 g 10g
10710494 50 g 50g
10660466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10422203 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MB00147EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6163-58-2
Molekylformel C21H21P
Molekylvikt (g/mol) 304.373
InChI-nyckel COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
IUPAC-namn tris(2-methylphenyl)phosphane
LEDER CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri(2-methylphenyl)phosphine
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3C6H4)3P
Kvantitet 10 g
Formel vikt 304.37
Procent renhet 97%