Learn More
tri(2-methylphenyl)phosphine, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tri(2-methylphenyl)phosphine |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | (CH3C6H4)3P |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 304.37 |
| Procent renhet | 97% |